L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Biochrom Biowave 3+
Fournisseur: Biochrom
80-3007-37
WAPR80-3007-37EA 0 EUR InStock
WAPR80-3007-37
Biochrom Biowave 3+
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
The Biowave 3 series offers all the benefits and capabilities of a research grade Life Science spectrophotometer with robust design and reasonable cost that also makes it perfect for students.
  • Split beam (RBC) UV/Vis spectrophotometer 190 to 1100 nm (3/5 nm bandwidth)
  • Pre-programmed methods for DNA, RNA, oligos, proteins and cell density
  • Nucleic acid scans for purity checking
  • Low volume capability with microvolume cuvettes
  • Novel optics with a xenon source for long lamp lifetime and low running costs
  • Lightweight and stackable for storage
  • Comprehensive IQ/OQ
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité