Rugged High Speed Mixer Blender
Fournisseur: WARING BLENDOR
TBB175E
WARITBB175EEA 0 EUR InStock
WARITBB175E
Rugged High Speed Mixer Blender
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de laboratoire
Waring® rugged high speed mixer blenders are designed for frequent use in the laboratory to liquify, homogenise, emulsify, chop, cut and grate a wide range of materials.
  • Bisphenol A-free, copolyester container which is stackable
  • With stainless steel blending assembly
  • Graduations and vinyl lid
  • Pulse function available on all models
  • Heavy duty, coated steel base with controls
Powerful 2 horsepower motor with choice of control options:
-Manual, 2-speed, toggle switching
-Timed, 2-speed, keypad switching, with 0 to 60 second countdown timer
-Manual, keypad switching with adjustable speed, analogue dial
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité