Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Gas safety adapter C 206, 1,5 bar for Flame 110

Fournisseur: WARTEWIG
2.110.800
WART2.110.800EA 139.5 EUR InStock
WART2.110.800
Gas safety adapter C 206, 1,5 bar for Flame 110
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
Gas-Safety Adapter C 206, 1,5 bar for Flame 110.

  • For cartridges C 206,190 g from Camping gas
  • Continuous cartridge operation 4,5 h

With integrated pressure regulator 1,5 bar, shut-off valve and DVGW tubing (0,5 m).

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité