[EN]ACQUITY UPLC BEH SHIELD RP18 COLUMN, 1 * 3 Pce
Fournisseur: WATERS
[EN]ACQUITY UPLC BEH SHIELD RP18 COLUMN, 1 * 3 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]ACQUITY UPLC BEH SHIELD RP18 COLUMN, 1 * 3 Pce WATE176001804 1 * 3 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou