Analytical HPLC columns, XTerra® RP8
Fournisseur: WATERS
186000439
WATE186000439EA 865 EUR InStock
WATE186000439
Analytical HPLC columns, XTerra® RP8
Colonnes pour chromatographie
XTerra® RP8 columns are general purpose, hybrid-based, reversed phase C8 columns that incorporate Waters patented embedded polar group technology to improve peak shape performance for highly basic compounds. These first generation columns provide superior pH stability compared to a silica-based column.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité