Analytical HPLC columns, XTerra® Phenyl
Fournisseur: WATERS
186001147
WATE186001147EA 995 EUR InStock
WATE186001147
Analytical HPLC columns, XTerra® Phenyl
Colonnes pour chromatographie
XTerra® Phenyl columns are hybrid-based, reversed phase columns that incorporate phenyl ligand functionality. These first generation columns provide superior pH stability compared to a silica-based column.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité