[EN]OASIS HLB ONLINE COLUMN, 80, 15 1 * 1 Pce
Fournisseur: WATERS
[EN]OASIS HLB ONLINE COLUMN, 80, 15 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]OASIS HLB ONLINE COLUMN, 80Å, 15 µ 1 * 1 Pce WATE186002041 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou