Peptide standard mixture, MassPREP™
Fournisseur: WATERS
186002338
WATE186002338EA 615 EUR InStock
WATE186002338
Peptide standard mixture, MassPREP™
Étalons Étalons de chromatographie gazeuse
The MassPREP™ peptide standard mixture is useful for the evaluation of HPLC columns and systems dedicated for peptide separations.
Each standard contains a void volume marker and nine, carefully selected peptides with a broad range of polarities and isoelectric points. All peaks are easily resolved under reversed-phase HPLC conditions typically used for peptide separations.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité