X-BRIDGE SHIELD RP18 3.5um 2.1x150mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: WATERS
X-BRIDGE SHIELD RP18 3.5um 2.1x150mm 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
X-BRIDGE SHIELD RP18 3.5um 2.1x150mm 1 * 1 Pce WATE186003038 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou