COLUMN XBRIDGE SHIELD RP18 2.5 µM 4.6 1 * 1 Pce
Fournisseur: WATERS
Type de colonne: Colonne HPLC, XBridge™, BEH Shield RP18, Ø int.×L: 4,6×50 mm, Taille de pore: 130 Å, Granulométrie: 2,5 µm
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
COLUMN XBRIDGE SHIELD RP18 2.5 µM 4.6 1 * 1 Pce WATE186003096 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou