[NL]KOLOM acquity HILIC 2,1x150mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: WATERS
[NL]KOLOM acquity HILIC 2,1x150mm 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[NL]KOLOM acquity HILIC 2,1x150mm 1 * 1 Pce WATE186003462 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou