Columns, ACQUITY UPLC™ HSS T3
Fournisseur: WATERS
186003538
WATE186003538EA 965 EUR InStock
WATE186003538
Columns, ACQUITY UPLC™ HSS T3
Colonnes pour chromatographie
An universal, silica based bonded phase with ACQUITY HSS T3 sorbents which is used for the separations for polar and non-polar compounds. It is compatibility with 100% of aqueous mobile phase. It exhibit ultra-low MS bleed, scalable and transferable to HPLC separations.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité