[EN]XBRIDGE PEPTIDE BEH C18 COLUMN, 300 1 * 1 Pce
Fournisseur: WATERS
[EN]XBRIDGE PEPTIDE BEH C18 COLUMN, 300 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]XBRIDGE PEPTIDE BEH C18 COLUMN, 300Ã 1 * 1 Pce WATE186003618 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou