UPLC columns, ACQUITY UPLC™ CSH phenyl-hexyl
Fournisseur: WATERS
186005406
WATE186005406EA 965 EUR InStock
WATE186005406
UPLC columns, ACQUITY UPLC™ CSH phenyl-hexyl
Colonnes pour chromatographie
These columns provides complementary selectivity to straight-chain-alkyl phases, particularly for polyaromatic compounds. Built on Charged Surface Hybrid (CSH) particle platform.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité