[EN]ACQUITY UPLC HSS CYANO (CN) COLUMN, 1 * 1 Pce
Fournisseur: WATERS
[EN]ACQUITY UPLC HSS CYANO (CN) COLUMN, 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]ACQUITY UPLC HSS CYANO (CN) COLUMN, 1 * 1 Pce WATE186005994 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou