[EN]SPHERISORB SAX COLUMN, 80, 5 M, 1 * 1 Pce
Fournisseur: WATERS
[EN]SPHERISORB SAX COLUMN, 80, 5 M, 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]SPHERISORB SAX COLUMN, 80Å, 5 µM, 1 * 1 Pce WATEPSS845304 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou