Analytical HPLC columns, Nova-Pak® phenyl
Fournisseur: WATERS
WAT010656
WATEWAT010656EA 705 EUR InStock
WATEWAT010656
Analytical HPLC columns, Nova-Pak® phenyl
Colonnes pour chromatographie
These columns are based on 4 µm silica-based particle technology. The phenyl ligand is used to achieve unique compound selectivity with reversed-phase applications.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité