Gel permeation chromatography clean-up columns, Envirogel™
Fournisseur: WATERS
WAT036555
WATEWAT036555EA 2980 EUR InStock
WATEWAT036555
Gel permeation chromatography clean-up columns, Envirogel™
Colonnes pour chromatographie
The Envirogel™ High-Resolution GPC cleanup columns are specifically designed to remove low volatility, high molecular weight interferences such as lipids and natural resins from environmental samples as specified in EPA method 3640A.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité