SPE cartridge, Sep-Pak®
Fournisseur: WATERS
WAT037500
WATEWAT037500EA 370 EUR InStock
WATEWAT037500
SPE cartridge, Sep-Pak®
Colonnes pour chromatographie
Specially designed for analysing formaldehyde, other aldehydes and ketones in air.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité