Standard, erbium perchlorate solution, for UV wavelength accuracy check
Fournisseur: WATERS
WAT042885
WATEWAT042885EA 106 EUR InStock
WATEWAT042885
Standard, erbium perchlorate solution, for UV wavelength accuracy check
Étalons Étalons pour colorimétrie et spectroscopie
Information de livraison: Kit contains standards appropriate for assessment of UV Detector. 1×10 ml standard solution contains: 10.0 gm/l erbuim perchlorate +/-5%) (purity >=99.9%) in 100% HPLC Grade Water
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité