Guard cartridge holder for HPLC columns
Fournisseur: WATERS
WAT046910
WATEWAT046910EA 240 EUR InStock
WATEWAT046910
Guard cartridge holder for HPLC columns
Supports de colonne de garde
The Sentry guard column holder is required for use with Sentry guard columns that have an I.D. of 3,0; 3,9 and 4,6 mm and a length of 20 mm.
This kit also contains a column joining tube assembly which allows your holder to connect with the analytical column. The sentry guard column holders can be used with any HPLC column regardless of the manufacturer.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité