Solid phase extraction cartridge, Sep-Pak® XPoSure™ Plus
Fournisseur: WATERS
WAT047205
WATEWAT047205EA 370 EUR InStock
WATEWAT047205
Solid phase extraction cartridge, Sep-Pak® XPoSure™ Plus
Colonnes pour chromatographie
Specially designed for monitoring aldehydes in indoor air.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité