Solid phase extraction cartridges, Sep-Pak® Classic
Fournisseur: WATERS
WAT051910
WATEWAT051910EA 290 EUR InStock
WATEWAT051910
Solid phase extraction cartridges, Sep-Pak® Classic
Colonnes pour chromatographie
Silica-based bonded phase with strong hydrophobicity used to adsorb analytes of even weak hydrophobicity from aqueous solutions.
Typical applications include drugs and their metabolites in serum, plasma or urine, desalting of peptides, trace organics in environmental water samples, organic acids in beverages; similar in behaviour to reversed phase HPLC columns.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité