Analytical HPLC columns, Resolve® C18
Fournisseur: WATERS
WAT085711
WATEWAT085711EA 865 EUR InStock
WATEWAT085711
Analytical HPLC columns, Resolve® C18
Colonnes pour chromatographie
The combination of hydrophobic and silanophilic mechanisms make Resolve® C18 packings highly retentive for polar and non-polar compounds. Resolve® C18 packages are commonly used for agricultural, industrial, chemical and pharmaceutical applications where very retentive surfaces are needed to adsorb polar compounds.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité