Preparative columns, µBondapak® C18
Fournisseur: WATERS
WAT085721
WATEWAT085721EA 600 EUR InStock
WATEWAT085721
Preparative columns, µBondapak® C18
Colonnes pour chromatographie
µBondapak® C18 columns are general purpose, silica-based, reversed phase C18 columns that are based on 10 µm particle technology.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité