Standard cutter
Fournisseur: WEDO WERNER DORSCH GMBH
785018
WEDO785018EA 22.8 EUR InStock
WEDO785018
Standard cutter
Couteaux
Heavy duty cutter in ABS housing with break-off blade.
  • With ribbed rubber surface to improve grip for safety
  • Rigid all metal carrier for more safety
  • Screw clamp secures the blade
  • Blade break off device is included
Information de livraison: Supplied with three blades on blister card and break off device.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité