Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

WeLoc® Gripper PA 150 Bag Closures

Fournisseur: WELOC
S1915004
WELOS1915004EA 485 EUR InStock
WELOS1915004
WeLoc® Gripper PA 150 Bag Closures
Pinces Pinces à usage général
The WeLoc Gripper PA is the most powerful WeLoc closure. It is manufactured from DuPont's nylon, reinforced with glass fibre which further enhances its strength and durability.

  • Material: Polyamide reinforced with glass fibre
  • Temperature ranges: –20 to +120 ⁰C
  • Sterilisation methods: Autoclave, EtO, Gamma
  • Weight: 130 g

The gripper is designed to cope with the toughest environments and is therefore excellent for many industrial applications, where a stronger seal is often required.

Conditionnement: Pieces/carton: 70, Pieces/pallet: 2800 (Weight/carton: 9,6 kg, Weight/pallet: 409 kg).

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité