Flask, Iodine
Fournisseur: WEPA, PUALUS & THEWALT GMBH &
019432
WEPA019432EA 124 EUR InStock
WEPA019432
Flask, Iodine
Ballons Flacons à iode
Iodine flask with NS, wide neck made of borosilicate glass, with NS and lid stopper.
  • Standard ground joint: 45/40
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité