Water Softener, Envi GreenSOFT
Fournisseur: ENVIROFALK PHARMAWATERSYSTEMS
199234
WERN199234EA 1240 EUR InStock
WERN199234
Water Softener, Envi GreenSOFT
Purificateurs d'eau Déioniseurs
Ready-to-connect systems for the production of soft water.
  • Space-saving installation through cabinet design
  • Integrated GRP cartridge, brine tank, brine valve & water meter
  • Including electronic central control valve for quantity or time-controlled regeneration
  • Menu-driven programming with four selectable languages (DE, FR, EN, ES)
Diagnostic mode and history memory with battery-buffered storage of settings and values in case of power failure. Changeover contact for switching off a reverse osmosis system during regeneration.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité