Wright-Giemsa stain modifié
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ500 (more info.)
WG128-4L
WG128-4LEA 538 EUR InStock
WG128-4L
Wright-Giemsa stain modifié
Wright-Giemsa stain (solutions & kits)
When blood films are stained using Wright-Giemsa Stain, the white blood cell nucleus and cytoplasm take on the characteristic blue or pink coloration. The combination of purified eosin and thiazine dyes in the product eliminates inconsistent staining and yields reproducible chromogenic responses.
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Turbidity)
Essentially free of precipitate
Clear
Appearance (Colour) Blue
Appearance (Form) Solution
pH 6.7 - 6.9
18 months Conforms
Cells stain within the performance characteristics when using Sigma-Aldrich Procedure No. WG
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité