Wright-Giemsa stain modifié, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Wright-Giemsa Solution
WG32-1L
WG32-1LEA 252 EUR InStock
WG32-1L
Wright-Giemsa stain modifié, Sigma-Aldrich®
Wright-Giemsa stain (solutions & kits)
When blood films are stained using Wright-Giemsa Stain, the white blood cell nucleus and cytoplasm take on the characteristic blue or pink coloration. The combination of purified eosin and thiazine dyes in the product eliminates inconsistent staining and yields reproducible chromogenic responses.
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité