Qualitative filter papers, standard grades, grade 597L, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
10312070
WHAT10312070EA 182 EUR InStock
WHAT10312070
Qualitative filter papers, standard grades, grade 597L, Whatman™
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
These are cellulose qualitative filter papers with low fat content.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité