Application specific filter papers, grade 1450CV, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
10313209
WHAT10313209EA 6.4 EUR InStock
WHAT10313209
Application specific filter papers, grade 1450CV, Whatman™
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
Cellulose filter paper for identification of undissolved dyes in the textile industry.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité