Grade 0905 filter papers for technical use, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
10334987
WHAT10334987EA 641 EUR InStock
WHAT10334987
Grade 0905 filter papers for technical use, Whatman™
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
A creped paper for coarse particles, offers a very high filtration speed.
These filter papers are made from super-refined cellulose and have been specifically designed to have particular properties for each technical application. The applications range from the filtration of beverages to the purification of electroplating baths.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité