Application specific filter papers, grade 0048, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
10348903
WHAT10348903EA 248 EUR InStock
WHAT10348903
Application specific filter papers, grade 0048, Whatman™
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
Filter mat made from a mixture of cellulose and polyester. This mat is used for optically testing baby food (artificial milk) for textile fibers.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité