Papiers indicateurs de pH, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
10362030
WHAT10362030EA 17.3 EUR InStock
WHAT10362030
Papiers indicateurs de pH, Whatman™
Papiers test Bandelettes indicatrices de pH
Ces papiers indicateurs universels ont été imprégnés d'un mélange de divers indicateurs. Leur couleur change au contact de la solution d'échantillon. Comparez le résultat obtenu au tableau de comparaison des couleurs fourni pour déterminer le pH.
  • Instant pH readings
  • Accurate for a wide range of routine pH testing
  • Convenient and portable for field use
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité