Accessoires
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
10464103 10471101 10471700 10477600 10477601
WHAT10464103EA 129 EUR InStock
WHAT10464103 514-0373 514-0684 514-0121 514-0122
Accessoires
Collecteurs
Pompe à pression et à vide: Pour une utilisation dans les domaines du contrôle qualité microbiologique, des analyses, de la médecine et de la technologie de production. La pompe est utilisée pour le pompage des gaz, le prélèvement des échantillons (même les liquides dans un vide) et l'évacuation des récipients.
  • Modèle AC
  • Pompage exempt de risques de contamination de l'air, des gaz et des vapeurs
  • Fonctionnement extrêmement silencieux et en douceur
  • Équipé d'un interrupteur thermique et d'un fusible standard
  • Pompe à membrane sans huile
  • Livraison en m³/h: 3,6 L/min, vide:
Flacon d'après Witt: Pour collecte de filtrats dans un conteneur inséré. Flacon en verre borosilicaté, 100×160 mm, avec couvercle rond remplaçable et buse de tube pour tubes à vide de 8 mm (diamètre intérieur).
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité