Membrane dispenser for microbiological control, electronic butler (eButler), Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
10477103
WHAT10477103EA 2130 EUR InStock
WHAT10477103
Membrane dispenser for microbiological control, electronic butler (eButler), Whatman™
Membrane Dispensers
The eButler rapid membrane dispenser allows for more efficient microbiological testing. It rapidly dispenses culture membranes using either hands-free or push-button operation.
  • Aluminum and stainless steel construction
  • Designed for easy membrane loading and device usability
  • Up to 400 membranes per package
  • Compatible with Whatman™ sterile mixed cellulose ester (MCE) microbiology membranes
This is the only eButler compatible with Whatman™ MCE microbiology membranes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité