Whatman™ Reaction Folders, Sealable Hybridisation Bags
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
10483064
WHAT10483064EA 143 EUR InStock
WHAT10483064
Whatman™ Reaction Folders, Sealable Hybridisation Bags
Sachets Sachets en rouleau
Whatman reaction folders are sealable bags for hybridisation and incubation reactions.
  • Folders can be sealed with a standard heat-sealer
The folders are open on three sides to allow easier insertion of a wet membrane when compared to standard hybridisation bags.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité