Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Grade shark skin filter papers for technical use, Whatman™

Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
10347510 10347577 10347513 10347511 10347530 10347525 10347523 10347522 10347521 10347512 10347509 10347519 10537138 10538877
WHAT10347510EA 42.1 EUR InStock
WHAT10347510 WHAT10347577 WHAT10347513 WHAT10347511 WHAT10347530 WHAT10347525 WHAT10347523 WHAT10347522 WHAT10347521 WHAT10347512 WHAT10347509 WHAT10347519 WHAT10537138 WHAT10538877
Grade shark skin filter papers for technical use, Whatman™
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
Whatman Grade Shark Skin filter papers are a creped filter paper that is commonly used to remove impurities in a variety of applications.

  • Very thin with high wet strength: Enables handling when wet; allows use under pressure; provides durability and structural support in aqueous filtration
  • Creped filter paper: Has enlarged surface area that reduces duration of filtration and allows more stretch and flexibility
  • Durable: Resistant to weak acids and bases

Whatman Grade Shark Skin Filter Papers (particle retention 8-12 µm) are a medium/slow filter paper made from super-refined cellulose. They are available in a variety of sizes, in both circles and sheets.

Applications include:
- Purification of edible oils, beverages, and cocoa butter for food and cosmetic uses.
- Removal of suspended solids for purification of electroplating baths
Protective paper for filter press cloths
- Reducing impurities lowers the amounts of reactants and increases the efficiency of the oil, which minimizes production costs and helps to ensure regulatory compliance.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité