Cellulose chromatography and blotting paper roll, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
10539028
WHAT10539028EA 150 EUR InStock
WHAT10539028
Cellulose chromatography and blotting paper roll, Whatman™
Filtres Papiers filtre Papier pour chromatographie
Cellulose Chromatography and Blotting Paper Roll contains cotton linter filter sheets for electrophoresis and amino acid chromatography.
It is also ideal for use with gelatinous samples.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité