Desiccant pack, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
10548239
WHAT10548239EA 29.1 EUR InStock
WHAT10548239
Desiccant pack, Whatman™
Dessiccateurs Dessicants
Desiccant pack ensure that DNA sampling cards remain dry during transport or storage.
  • High vapour transmission rate
  • Substrate is made with Tyvek® material
  • Non-dusting, strong and hard to tear
Collapse All
Désignation Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Desiccant pack 1 g 100 WHAT10548239
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité