Générateur de mesure Arsine, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
180020 180021 180022
WHEA180020EA 235 EUR InStock
WHEA180020 WHEA180021 WHEA180022
Générateur de mesure Arsine, WHEATON®
Systèmes de digestion Appareil de détection de traces d'éléments
Engineered for arsine analysis using the silver diethyldithiocarbamate (SDDC) colorimetric method.
Manufactured from 33 low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements.
Certifications: Meets ASTM / USP and EPA specifications.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité