Carboys, narrrow neck, with screw cap, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
222333
WHEA222333EA 63.7 EUR InStock
WHEA222333
Carboys, narrrow neck, with screw cap, WHEATON®
Flacons Bonbonnes
High Density Polyethylene, natural color.
  • Good chemical resistance
  • Narrow mouth ideal for liquids
  • Pre-attached white polypropylene screw cap with polyvinyl liner
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité