Screw top vials, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
224795
WHEA224795EA 394 EUR InStock
WHEA224795
Screw top vials, WHEATON®
Fioles
These vials made of type I borosilicate glass are designed primarily for use in the Waters WISP® 48-position and other autosamplers.
Informations de commande: Caps must be ordered separately.
Conditionnement: Packaged in shrink- wrapped trays of 100 for convenience and cleanliness.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité