Screw top vials, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
225170
WHEA225170EA 370 EUR InStock
WHEA225170
Screw top vials, WHEATON®
Fioles
These vials made of type I borosilicate glass are used in most autosamplers requiring traditional screw top vials.
Informations de commande: Vial inserts must be ordered separately.
Conditionnement: Vials are packaged 100 per shelf pack and 10 packs per case.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité