Cap for BOD bottle, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
227723
WHEA227723EA 103 EUR InStock
WHEA227723
Cap for BOD bottle, WHEATON®
Capuchons Bouchons pour flacons
This polyethylene cap, complete with a closed cell foam insert, snaps firmly over the flared mouth of Wheaton BOD bottles.
  • Polyethylene cap prevents evaporation
  • Includes foam insert
This closure prevents the evaporation of the water seal during the five-day BOD incubation period. The foam insert fits into the cap and exerts pressure on the bottle stopper to hold it securely in place.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité