Pinces pour joints coniques standard, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
297755
WHEA297755EA 208 EUR InStock
WHEA297755
Pinces pour joints coniques standard, WHEATON®
Pinces Pinces pour rodages normalisés
Ces pinces à code couleur sont moulées en polyoxyméthylène (POM), une résine acétal. Elles permettent de maintenir fermement les joints coniques standard sous une pression modérée.
  • Ne raye pas le verre et capable de résister à des températures pouvant atteindre 150 °C
  • Résistance aux bases et aux acides faibles
  • Absence de résistance aux gaz halogènes et aux acides concentrés
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité