Concentrateurs-évaporateurs, Kuderna-Danish, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
297883
WHEA297883EA 508 EUR InStock
WHEA297883
Concentrateurs-évaporateurs, Kuderna-Danish, WHEATON®
Évaporateurs Évaporateurs centrifuges
Cet appareil est conçu pour la concentration de traces d'analytes dans un solvant organique avant de procéder à l'analyse.
  • Joints d'étanchéité lisses et transparents, pour éviter l'utilisation de graisse et réduire la contamination des échantillons
  • Se compose d'une colonne Snyder à trois sphères de 270 mm, d'un flacon de 500 ml et d'un récipient récepteur de 10 ml
  • Fabriqué en verre borosilicaté à faible taux d'extractibles WHEATON 33, répond aux normes USP Type I et ASTM E 438 Type I, Classe A
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité