Assemblage de filtration WHEATON® avec support en acier inoxydable et raccords de bouchon n° 5, 25 mm
Fournisseur: DWK Life Sciences
419327
WHEA419327EA 359 EUR InStock
WHEA419327
Assemblage de filtration WHEATON® avec support en acier inoxydable et raccords de bouchon n° 5, 25 mm
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants en verre
L'ensemble de filtration avec support en verre fritté est conçu pour traiter de petits volumes de liquide pour l'analyse de la contamination particulaire ou microbiologique.
  • Les composants en verre sont fabriqués à partir de verre borosilicaté WHEATON® 33 à faible extraction
  • Recommandé pour filtrer des solutions visqueuses ou protéinées ou pour produire un filtrat ultra-propre
Les fioles sont munies d'un raccord de tuyau no 2 pour un tube de 6 mm de diamètre intérieur. Les fioles sont pas incluses.
Certifications: Le verre est conforme aux exigences USP Type I et ASTM E438, Type I, classe A.
Information de livraison: Comprend un support en acier inoxydable 316 avec un tamis de 120 mesh, un joint de tamis de support en PTFE, une base de support en verre, un entonnoir gradué de 15 ml, un collier de serrage en aluminium anodisé et un bouchon en silicone n° 5.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité